Tisk…
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitro-1-benzothiophene, Methyl 6-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR303196-1G OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA 0 CZK
APOSOR303196-1G APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇NO₄S
Bod tání: 206…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040671
CAS číslo: 34084-88-3