Allylamine, N-FMOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}prop-2-en-1-amine
OR303191-1G
OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA
19110
CZK
APOSOR303191-1G
APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Vzorec:
C₁₈H₁₇NO₂ MW: 279,333 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14635842 CAS číslo: 856438-23-8 |