Tisk…
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 19110 CZK
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Vzorec: C₇H₁₀N₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689177
CAS číslo: 139756-08-4