Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulphanyl]acetate, Ethyl 2-((5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)acetate
OR30319-1G
OR30319-250MG
APOSOR30319-1GEA
11810
CZK
APOSOR30319-1G
APOSOR30319-250MG
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Vzorec:
C₆H₉N₃O₂S₂ MW: 219.285 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173723 CAS číslo: 32418-24-9 |