Tisk…
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303187-1G OR303187-500MG
APOSOR303187-1GEA 15310 CZK
APOSOR303187-1G APOSOR303187-500MG
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Vzorec: C₁₅H₂₁BN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689176
CAS číslo: 1402390-59-3