Tisk…
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine, (2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methylamine
OR303185-1G OR303185-100MG OR303185-250MG
APOSOR303185-1GEA 5200 CZK
APOSOR303185-1G APOSOR303185-100MG APOSOR303185-250MG
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.146 g/mol
Bod varu: 73 °C (31 mm Hg)
Bod tání: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698199
CAS číslo: 3289-19-8