Tisk…
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303182-1G OR303182-500MG
APOSOR303182-1GEA 5130 CZK
APOSOR303182-1G APOSOR303182-500MG
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691761
CAS číslo: 131526-88-0