Tisk…
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303177-1G OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA 15310 CZK
APOSOR303177-1G APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13688991
CAS číslo: 858279-19-3