Tisk…
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303176-1G OR303176-500MG
APOSOR303176-1GEA 19110 CZK
APOSOR303176-1G APOSOR303176-500MG
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257,124 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22414513
CAS číslo: 185406-76-2