Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl trans-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
OR303172-1G
OR303172-500MG
OR303172-5G
APOSOR303172-1GEA
5130
CZK
APOSOR303172-1G
APOSOR303172-500MG
APOSOR303172-5G
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Vzorec:
C₁₁H₉BrO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20526360 CAS číslo: 104094-31-7 |