2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303169-1G
OR303169-500MG
APOSOR303169-1GEA
13230
CZK
APOSOR303169-1G
APOSOR303169-500MG
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole
Vzorec:
C₈H₉BrN₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20259835 CAS číslo: 877675-06-4 |