Tisk…
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 19110 CZK
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19440790
CAS číslo: 123392-43-8