Tisk…
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 5130 CZK
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Vzorec: C₉H₉IN₂
MW: 272,086 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22575061
CAS číslo: 1217486-73-1