Tisk…
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303164-1G OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA 25460 CZK
APOSOR303164-1G APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607841
CAS číslo: 939986-76-2