4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303163-1G
OR303163-500MG
APOSOR303163-1GEA
15310
CZK
APOSOR303163-1G
APOSOR303163-500MG
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₅H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12025073 CAS číslo: 158771-31-4 |