Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR303160-1G
OR303160-250MG
OR303160-100MG
APOSOR303160-1GEA
23810
CZK
APOSOR303160-1G
APOSOR303160-250MG
APOSOR303160-100MG
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11559044 CAS číslo: 858671-74-6 |