Tisk…
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303156-1G OR303156-500MG
APOSOR303156-1GEA 15310 CZK
APOSOR303156-1G APOSOR303156-500MG
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Benzyl 4,5-bis(benzyloxy)pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₂₇H₂₃NO₄
MW: 425,476 g/mol
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15071409
CAS číslo: 112334-42-6