Tisk…
N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303152-1G OR303152-500MG OR303152-5G
APOSOR303152-1GEA 7670 CZK
APOSOR303152-1G APOSOR303152-500MG APOSOR303152-5G
N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
N-(4-Aminophenyl)-N-phenylbenzamide
Vzorec: C₁₉H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689164
CAS číslo: 73333-83-2