Tisk…
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303150-1G OR303150-500MG OR303150-5G
APOSOR303150-1GEA 5130 CZK
APOSOR303150-1G APOSOR303150-500MG APOSOR303150-5G
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
1,2-Dimethylpyridin-1-ium iodide
Vzorec: C₇H₁₀N·I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00031867
CAS číslo: 872-73-1