Tisk…
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303148-1G OR303148-500MG
APOSOR303148-1GEA 15310 CZK
APOSOR303148-1G APOSOR303148-500MG
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
6-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₈BrNO
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689160
CAS číslo: 1420537-63-8