Tisk…
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303143-1G
APOSOR303143-1GEA 8500 CZK
APOSOR303143-1G
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
6-Bromo-1H-indole-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅BrN₂
MW: 221,053 g/mol
Bod tání: 190…192 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22689155
CAS číslo: 1420537-60-5