Tisk…
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303129-1G OR303129-500MG
APOSOR303129-1GEA 7670 CZK
APOSOR303129-1G APOSOR303129-500MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14654437
CAS číslo: 79247-96-4