Tisk…

5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-amine, 4-Amino-5-methyl-3-phenylisoxazole

OR30303-1G OR30303-250MG
APOSOR30303-1GEA 3740 CZK
APOSOR30303-1G APOSOR30303-250MG
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Bod varu: 131…133 °C (0,5 mm Hg)
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677726
CAS číslo: 21169-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR