Tisk…
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(2,5-dimethylthiazol-4-yl)acetate
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 2900 CZK
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂S
Bod varu: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677686
CAS číslo: 306937-37-1