1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302762-1G
OR302762-250MG
APOSOR302762-1GEA
29560
CZK
APOSOR302762-1G
APOSOR302762-250MG
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
1-(Azetidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Vzorec:
C₇H₁₂N₂O MW: 140,183 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21643803 CAS číslo: 1257294-05-5 |