Tisk…
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 5030 CZK
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₁₀N₂
MW: 110,157 g/mol
Bod varu: 50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321091
CAS číslo: 7492-88-8