Tisk…
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302737-1G OR302737-5G
APOSOR302737-1GEA 2240 CZK
APOSOR302737-1G APOSOR302737-5G
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-2(3H)-thione
Vzorec: C₆H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701424
CAS číslo: 7239-81-8