Tisk…
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302726-100MG OR302726-250MG
APOSOR302726-100MGEA 3410 CZK
APOSOR302726-100MG APOSOR302726-250MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690131
CAS číslo: 1000342-68-6