Tisk…
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302674-100MG OR302674-250MG
APOSOR302674-100MGEA 2980 CZK
APOSOR302674-100MG APOSOR302674-250MG
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
6-Bromo-8-(2,6-dichlorophenyl)-9H-purine
Vzorec: C₁₁H₅BrCl₂N₄
MW: 343.994 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22576475
CAS číslo: 1227958-56-6