Tisk…
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(2,3-Dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)acetamide, 5-Acetamido-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene, 5-(Acetylamino)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR30266-1G OR30266-25G OR30266-5G
APOSOR30266-1GEA 1990 CZK
APOSOR30266-1G APOSOR30266-25G APOSOR30266-5G
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide 97%
N-(1-Oxoindan-5-yl)acetamide
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099465
CAS číslo: 58161-35-6