Tisk…
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302625-100MG OR302625-250MG
APOSOR302625-100MGEA 3410 CZK
APOSOR302625-100MG APOSOR302625-250MG
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
7-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265711
CAS číslo: 957760-15-5