Tisk…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30258-1G OR30258-5G OR30258-10G
APOSOR30258-1GEA 622 CZK
APOSOR30258-1G APOSOR30258-5G APOSOR30258-10G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221462
CAS číslo: 19102-07-9