tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302547-1G
OR302547-250MG
OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA
7870
CZK
APOSOR302547-1G
APOSOR302547-250MG
APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Vzorec:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Bod tání: 103…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663960 CAS číslo: 180079-94-1 |