Tisk…
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-(aminosulphonyl)pyridine, 2-Amino-5-sulphamoylpyridine
OR302537-1G OR302537-250MG
APOSOR302537-1GEA 7770 CZK
APOSOR302537-1G APOSOR302537-250MG
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
6-Aminopyridine-3-sulphonamide
Vzorec: C₅H₇N₃O₂S
MW: 173,193 g/mol
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07440120
CAS číslo: 57187-73-2