Tisk…
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 22520 CZK
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06307521
CAS číslo: 627836-23-1