2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302510-1G
OR302510-250MG
APOSOR302510-1GEA
4770
CZK
APOSOR302510-1G
APOSOR302510-250MG
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine dihydrochloride
Vzorec:
C₇H₈N₂·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15144657 CAS číslo: 6000-50-6 |