Tisk…
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 10350 CZK
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Vzorec: C₈H₁₃NO
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02114721
CAS číslo: 4390-39-0
UN: 1759
ADR: 8,III