3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302416-1G
OR302416-250MG
APOSOR302416-1GEA
26880
CZK
APOSOR302416-1G
APOSOR302416-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine 95%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)piperidine
Vzorec:
C₇H₁₂N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14632032 CAS číslo: 774511-83-0 |