Tisk…
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-4-nitroisoxazol-5-amine, 3-Methyl-4-nitro-1,2-oxazol-5-amine
OR3024-10G OR3024-1G OR3024-5G
APOSOR3024-10GEA 18620 CZK
APOSOR3024-10G APOSOR3024-1G APOSOR3024-5G
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
5-Amino-3-methyl-4-nitroisoxazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₃
MW: 143,101 g/mol
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067955
CAS číslo: 41230-51-7