Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302398-1G
OR302398-100MG
OR302398-250MG
APOSOR302398-1GEA
6420
CZK
APOSOR302398-1G
APOSOR302398-100MG
APOSOR302398-250MG
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol 97%
Thiazolo[5,4-c]pyridine-2-thiol
Vzorec:
C₆H₄N₂S₂ MW: 168,239 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12755950 CAS číslo: 116990-44-4 |