Tisk…
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302397-100MG OR302397-250MG
APOSOR302397-100MGEA 1910 CZK
APOSOR302397-100MG APOSOR302397-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09965625
CAS číslo: 948570-74-9