Tisk…
2-Methoxyquinolin-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302387-1G OR302387-250MG
APOSOR302387-1GEA 31840 CZK
APOSOR302387-1G APOSOR302387-250MG
2-Methoxyquinolin-6-amine
2-Methoxyquinolin-6-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12173233
CAS číslo: 1153800-77-1