Tisk…
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302386-250MG OR302386-500MG
APOSOR302386-250MGEA 7080 CZK
APOSOR302386-250MG APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019346
CAS číslo: 2890-61-1