Tisk…
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR302363-1G OR302363-5G
APOSOR302363-1GEA 2690 CZK
APOSOR302363-1G APOSOR302363-5G
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
5-Amino-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09814480
CAS číslo: 33630-96-5