Tisk…
Avanafil
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302290-1G OR302290-5G
APOSOR302290-1GEA 1820 CZK
APOSOR302290-1G APOSOR302290-5G
Avanafil
Avanafil
Vzorec: C₂₃H₂₆ClN₇O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973638
CAS číslo: 330784-47-9