But-3-en-1-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR302284-1G
OR302284-5G
APOSOR302284-1GEA
0
CZK
APOSOR302284-1G
APOSOR302284-5G
But-3-en-1-amine hydrochloride
But-3-en-1-amine hydrochloride
Vzorec:
C₄H₉N·ClH Bod tání: 176…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663670 CAS číslo: 17875-18-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |