Tisk…
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302259-1G OR302259-250MG
APOSOR302259-1GEA 13230 CZK
APOSOR302259-1G APOSOR302259-250MG
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
4-Methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024050
CAS číslo: 2540-30-9