Tisk…
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302244-1G OR302244-100MG OR302244-250MG
APOSOR302244-1GEA 5720 CZK
APOSOR302244-1G APOSOR302244-100MG APOSOR302244-250MG
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26404011
CAS číslo: 27124-44-3