Tisk…
2-Bromo-5-ethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302216-1G OR302216-250MG OR302216-5G
APOSOR302216-1GEA 7710 CZK
APOSOR302216-1G APOSOR302216-250MG APOSOR302216-5G
2-Bromo-5-ethylpyridine
2-Bromo-5-ethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11869552
CAS číslo: 19842-08-1