1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302200-5G
APOSOR302200-5GEA
3610
CZK
APOSOR302200-5G
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
1-(2-Methoxypyridin-3-yl)ethanone
Vzorec:
C₈H₉NO₂ MW: 151,163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847670 CAS číslo: 131674-40-3 |